Przejdź do
M1167
Magnetic separators
For microcentrifuge tubes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5450,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41123300
5450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
General description
Plastic frames with embedded permanent magnets for affinity filtration with magnetic matrices. These separators attract magnetic particles and bound material to the side of the vessel. Unbound soluble components remain in the supernatant, and particulates settle to the bottom.
Rack accommodates six 1.5 mL microcentrifuge tubes, and provides a vertical separation in less than 5 minutes.
Application
Magnetic separators are used in affinity chromatography. Magnetic separators have been used to remove malaria-infected red blood cells (pRBCs) from blood circulation in patients with severe malaria.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z740155Z740157Z740156
description
For microcentrifuge tubes
description
1.5S, for 1.5 mL tubes
description
50SX, for 50 mL tubes
description
15SX, for 15 mL tubes
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)