Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 582,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3480,00 zł 2958,00 zł |
Informacje o tej pozycji
582,00 zł
Nazwa produktu
4-Methylumbelliferone sodium salt, ≥98% (HPLC), crystalline
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline
color
yellow
solubility
water: 50 mg/mL
SMILES string
[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc([O-])ccc12
InChI
1S/C10H8O3.Na/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9;/h2-5,11H,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
JGMQHDNPUCPRQE-UHFFFAOYSA-M
Application
- as a substrate to analyze the enzyme kinetics of its glucuronidation in the human liver
- as a standard to quantify the free 4-methylumbelliferone released as a result of enzyme-substrate action
- in cell survival assay to inhibit hyaluronan (HA) production and to study its effect on chemoresistance in ovarian cancer
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), crystalline | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥96.5% (HPLC) | description ≥99% (titration) | description A reversible and competitive inhibitor of protein tyrosine phosphatases. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96.5% (HPLC) | assay ≥99% (titration) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility water: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, very slightly yellow | solubility water: 0.5 g/mL, clear, colorless | solubility water: 5 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 400 | Quality Level 100 |
| form crystalline | form powder | form crystalline powder | form crystalline solid |
| color yellow | color white to faint yellow | color - | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?