Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.22
UNSPSC Code:
12161501
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
209529
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
mp
≥220 °C (lit.)
solubility
dichloromethane: 0.95-1.05 mg/mL, clear, orange to very deep orange
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C13H9NO3/c1-16-9-3-5-11-13(7-9)17-12-6-8(15)2-4-10(12)14-11/h2-7H,1H3
InChI key
KNYYMGDYROYBRE-UHFFFAOYSA-N
Application
Resorufin methyl ether have been used as substrate in the incubation mixture, during the determination of cytochrome P4501A activities such as ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) and methoxyresorufin O-demethylase(MROD) in liver microsomes, using high performance liquid chromatography(HPLC).
Biochem/physiol Actions
Fluorimetric substrate for cytochrome P450 linked enzymes.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?