Przejdź do
M1633
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside
fluorogenic, ≥99% (TLC), powder
Synonim(y):
MUG, MUGA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
345,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.31
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
228-185-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
94673
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-DZQJYWQESA-N
General description
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside (MUG) is a UV-absorbing dye that serves as a fluorescent substrate for β-galactosidase in a planar yeast estrogen screen (pYES) for the detection of estrogen active compounds.
Application
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside has been used as a substrate in β-galactosidase activity assay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69602M913068903
description
≥99% (TLC)
description
suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), BioReagent, for identification of transformed plants
description
≥90% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)