Przejdź do
M1640
DL-α-Palmitin
≥99%
Synonim(y):
MG(16:0/0:0/0:0)[rac], α-Monopalmitin, 1-Monohexadecanoyl-rac-glycerol, rac-1-Palmitoylglycerol, rac-Glycerol 1-palmitate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH2OCO(CH2)14CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.50
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-812-9
Beilstein/REAXYS Number:
1728235
MDL number:
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
plant, synthetic (organic)
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,20-21H,2-17H2,1H3
InChI key
QHZLMUACJMDIAE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α-Monopalmitin is a glycerol esterified fatty acid, monoacylglycerol, found in lipid structures such as ceramides. 1-Palmitoylglycerol may be used as a substrate for the identification and differentiation of enzymes that hydrolyze or transfer monoacylglycerols such as neuropathy target esterase(s) and monoacylglycerol acyltransferase(s) (MAG).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-α-Palmitin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)