Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H84N4O36
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1317.21
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6NC(C)=O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@H](O)CO
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?