Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 626,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
626,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white
useful pH range
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
mp
167-170 °C (lit.)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
application(s)
agriculture
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Application
- Effect of different proportions of glycerol and D-mannitol as plasticizer on the properties of extruded corn starch.: This paper examines how varying proportions of glycerol and D-Mannitol affect the mechanical properties of extruded corn starch, which is critical for the development of biodegradable packaging materials (Xu et al., 2023).
- Exposure of Helicobacter pylori to clarithromycin in vitro resulting in the development of resistance and triggers metabolic reprogramming associated with virulence and pathogenicity.: The study explores how D-Mannitol contributes to metabolic reprogramming in Helicobacter pylori when exposed to clarithromycin, offering insights into antibiotic resistance mechanisms and potential therapeutic targets (Rosli et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (GC), suitable for plant cell culture | description ACS reagent | description BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) | description NIST® SRM® 920 |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% (GC) | assay - | assay ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| solubility water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F) | solubility water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F) | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| useful pH range 5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L) | useful pH range 5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L) | useful pH range - | useful pH range - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Mannitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?