Przejdź do
M196
(+)-α-Methyl-4-carboxyphenylglycine
solid
Synonim(y):
(+)-MCPG, S(+)-α-Amino-4-carboxy-α-methyl-benzeneacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.20
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Form:
solid
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]20/D +89.54°, c = 0.33 in 6 M HCl(lit.)
solubility
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
SMILES string
C[C@@](N)(C(O)=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H11NO4/c1-10(11,9(14)15)7-4-2-6(3-5-7)8(12)13/h2-5H,11H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1
InChI key
DNCAZYRLRMTVSF-JTQLQIEISA-N
Gene Information
rat ... Grm1(24414)
Application
Active enantiomer of (±)-MCPG
Biochem/physiol Actions
(+)-α-Methyl-4-carboxyphenylglycine, also known as MCPG, is a competitive metabotropic glutamate receptor antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4568080605268070
description
solid
description
97%
description
analytical standard
description
≥99%
form
solid
form
-
form
-
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
optical activity
[α]20/D +89.54°, c = 0.33 in 6 M HCl(lit.)
optical activity
[α]/D 35 to 54, neat
optical activity
[α]20/D +51±2°, neat
optical activity
[α]21/D +50.7°, neat
Gene Information
rat ... Grm1(24414)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)