Przejdź do
M2070
Merbarone
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
5-(N-Phenylcarbamoyl)-2-thiobarbituric acid, NSC-336628
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
719,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
719,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(=S)NC(=O)C1C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C11H9N3O3S/c15-8(12-6-4-2-1-3-5-6)7-9(16)13-11(18)14-10(7)17/h1-5,7H,(H,12,15)(H2,13,14,16,17,18)
InChI key
JARCFMKMOFFIGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Merbarone has been used to study its effect on the occurrence of DNA lesions.
Biochem/physiol Actions
Thiobarbituric acid with aniline joined by an amide linkage forms merbarone. It is known to prolong cell cycle progression by inducing DNA double strand breaks, retarding S phase and arresting G2 phase. This delays cell entry into mitosis. Merbarone possesses cytotoxic and genotoxic action and promotes endoreduplication. Merbarone has mild antitumor action and is also found to nephrotoxic.
Selective topoisomerase II inhibitor. Blocks topo II-mediated DNA cleavage without stabilizing DNA-topo II-cleavable complexes. Induces apoptosis in CEM cells via caspase 3 dependent mechanism.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T3205PHR18041012288
USP
USP
1012288
Karoteny
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
solid
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Merbarone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)