Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 509,00 zł |
4 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
509,00 zł
Nazwa produktu
c-Myc Peptide, lyophilized powder
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97%
form
lyophilized powder
mol wt
1203.3 Da
concentration
5-10 μg/mL (Suggested working concentration to compete out the binding of c-Myc)
technique(s)
protein extraction: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder | description clone 9E10, purified from hybridoma cell culture | description clone 9E10, ascites fluid | description Magnetic agarose, suspension |
| technique(s) protein extraction: suitable | technique(s) microarray: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: 1:5000 using c-myc tagged fusion protein | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 1:100 using c-myc tagged fusion protein, indirect ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) - |
| biological source synthetic | biological source mouse | biological source mouse | biological source - |
| assay ≥97% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form - | form suspension |
| mol wt 1203.3 Da | mol wt 62 kDa | mol wt - | mol wt - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?