Przejdź do
M2503
Muramic acid
≥95% (TLC)
Synonim(y):
2-Amino-3-O-(1-carboxyethyl)-2-deoxy-D-glucose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
584,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.23
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1713780
584,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 95 to 120°, c = 0.26% (w/v) in water
color
white to off-white
mp
153 °C
solubility
water: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O[C@H]([C@@H](N)C=O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO7/c1-4(9(15)16)17-8(5(10)2-11)7(14)6(13)3-12/h2,4-8,12-14H,3,10H2,1H3,(H,15,16)/t4-,5+,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
ZZHZYDXMAKUKNS-OZRXBMAMSA-N
General description
Muramic acid is a marker for Gram-positive bacteria.
Application
Muramic acid has been used in a study to examine the association of house dust microbial content with cytokine-producing capacity at birth and at 1 year of age. It has also been used in studies to investigate novel bacteria strains isolated from air and soil samples collected from Korea and Thailand.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3502974022
description
≥95% (TLC)
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥95% (TLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
water: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
153 °C
mp
-
mp
-
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)