Przejdź do
M2514
4-Methylumbelliferyl heptanoate
≥95% (GC)
Synonim(y):
4-Methylumbelliferyl enanthate, Heptanoic acid 4-methylumbelliferyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
330,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.34
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-207-0
Beilstein/REAXYS Number:
1256801
MDL number:
330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
form
powder
mp
41-42 °C (lit.)
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 312 nm in methanol, λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C17H20O4/c1-3-4-5-6-7-16(18)20-13-8-9-14-12(2)10-17(19)21-15(14)11-13/h8-11H,3-7H2,1-2H3
InChI key
FFNBFZWIBOIPIV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1936275164M8883
description
≥95% (GC)
description
suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
description
suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
description
phosphatase substrate
assay
≥95% (GC)
assay
≥95% (HPCE)
assay
≥95% (HPCE)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: soluble, DMF: soluble
solubility
chloroform: soluble, DMSO: soluble, 2-methoxyethanol: soluble
solubility
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 312 nm in methanol, λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
fluorescence
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product), λex 312 nm in methanol, λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (Lipase)
fluorescence
λex 327 nm; λem 449 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (lipase), λex 312 nm in methanol
fluorescence
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.1), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. If a lab cannot store this chemical at -20C. will the product still be stable to run for lipase assay using fluorescence spectrometer?
    1 answer
    1. The optimum storage temperature for this compound is -20 deg. C. The product is shipped at ambient temperature and is stable for relatively short periods of time outside of the recommended storage conditions. One to two weeks are typically allowed for transit time. The long term stability of the product at ambient temperature has not been established and the integrity of the product may be compromised.