Przejdź do
M2547
8-Methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine
≥98%
Synonim(y):
8-Methoxymethyl-IBMX
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98%
Form:
solid
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
solubility
ethanol: 10 mg/mL
SMILES string
O=C1C(N=C(COC)N2)=C2N(CC(C)C)C(N1C)=O
InChI
1S/C12H18N4O3/c1-7(2)5-16-10-9(11(17)15(3)12(16)18)13-8(14-10)6-19-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14)
InChI key
NBLBCGUCPBXKOV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase I (PDE1).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
454202410957I7018
description
≥98%
description
A cell-permeable selective inhibitor of Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (PDE I; IC50 = 4 µM).
description
A cell-permeable, non-specific inhibitor of cAMP and cGMP phosphodiesterases (IC50 = 2-50 µM).
description
BioUltra, ≥99%
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
ethanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, ethanol: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mM, methanol: 50 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 1 M (with gentle warming)
Gene Information
human ... PDE1A(5136), PDE1B(5153)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)