Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 567,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
567,00 zł
vapor density
<0.01 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
SMILES string
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- as a component of M63 working medium solution for E. coli microcolonies in gel beads and Synechocystis liquid growth medium
- as a buffer component for phosphoglycerate mutase assay and ribokinase activity assay
- in ice-cold assay buffer for plasma membrane cholesterol measurement assay in immortalized bone marrow-derived macrophages (iBMDMs)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | description anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.5% | description puriss. p.a., drying agent, anhydrous, ≥98.0% (KT), powder (very fine) | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.5% |
| form powder | form powder | form powder (very fine) | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| vapor pressure <0.1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <0.1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <0.1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <0.1 mmHg ( 20 °C) |
| product line BioReagent | product line ReagentPlus® | product line - | product line ReagentPlus®, Redi-Dri™ |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | insect: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| vapor density <0.01 (vs air) | vapor density <0.01 (vs air) | vapor density <0.01 (vs air) | vapor density <0.01 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium sulfate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?