Przejdź do
M2645
Minimum Essential Medium Eagle
HEPES modification, with Earle′s salts and ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
EMEM, MEM
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Nazwa produktu
Minimum Essential Medium Eagle, HEPES Modification, with Earle′s salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Formulated to contain 14.2 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Other Notes
Leaving the bicarbonate out gives the investigator greater control over the buffer system.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)