Przejdź do
M2772
7-Methyl-2′-deoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt
~90%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18N5O13P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.21
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].C[n+]1cn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)O2)c3N=C(N)NC(=O)c13
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)