Przejdź do
M2909
Murashige and Skoog Modified Basal Salt Mixture
powder, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
Murashige and Skoog Modified Basal Salt Mixture, w/o Ammonium Nitrate
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Murashige and Skoog medium is a widely used plant tissue culture growth medium. M&S Basal Medium contains macronutrients that include high levels of nitrate and organic additives such as agar, sugars, vitamins and growth regulators. Important growth regulators frequently added to M&S include IAA (auxin/morphogen) and the Kinetin (cytokinin/cell division promoter).
Murashige and Skoog Modified Basal Salt Mixture has been used:
  • to promote root development for internode stem suckers
  • to promote shoot growth for the calluses
  • for low nitrogen (LN) treatment, for the growth of Arabidopsis thaliana
Preparation Note
Murashige and Skoog medium can be reconstituted from powder or by combining products that are major components of complete M&S medium, such as macronutrient mixtures and vitamin mixtures. Murashige and Skoog Salt mixture (M2909) contain the macronutrients and micronutrients of the original classic formulation without ammonium nitrate. It can be combined with M&S vitamins or Gamborg′s vitamins and supplemented with sucrose, agar, auxins (IAA) and cytokinins (Kinetin) to generate a complete medium for growth plant tissue culture.
Without NH4NO3
With the macro- and micronutrients described by Murashige and Skoog (1962).
Media Formulation
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)