Przejdź do
M3003
Myokinase from rabbit muscle
ammonium sulfate suspension, 1,500-3,000 units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
ATP: AMP phosphotransferase, Adenylate Kinase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
343,00 zł
2500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
638,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
994,00 zł
10000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-743-3
NACRES:
NA.54
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
1,500-3,000 units/mg protein (biuret)
Biological source:
rabbit muscle
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
1,500-3,000 units/mg protein (biuret)
mol wt
21 kDa
foreign activity
3-phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%, lactic dehydrogenase and pyruvate kinase ≤0.01%
storage temp.
2-8°C
General description
Research area: Cell Signaling
Myokinase, also called Adenylate kinase or ADK, is a phosphotransferase enzyme. It belongs to the family of nucleoside monophosphate kinases. Myokinase is an enzyme that can be found in skeletal muscle and acts as a phosphotransferase agitator.
Application
Myokinase has been used:
  • in a study to assess its reaction with the mercurials p-hydroxymercuribenzoate and p-mercuribenzenesulfonate
  • in a study to investigate the ligand-binding properties of its peptide fragments
  • as one of the components in the ATP generation solution for the quantification of 3’3’-c-di-AMP using an AMP-Luciferase assay
Biochem/physiol Actions
Myokinase or adenylate kinases, play a crucial role in regulating energy metabolism within cells and balancing adenine nucleotide ratios in different cellular compartments.
Myokinase is a key enzyme involved with adenine nucleotide metabolism. The action of myokinase insures that the adenine nucleotides (ATP, ADP, and AMP) are maintained in equilibrium in the cytosol.
Myokinase catalyzes the following reaction:ADP + ADP → ATP + AMP
Rabbit muscle myokinase can be inactivated by treatment with dithiobis-(2-nitrobenzoic) acid which alters methionine residues critical to myokinase activity.
Physical form
Suspension in 3.2 M (NH4)2SO4 solution containing 0.001 M EDTA, pH 6.0
Other Notes
One unit will convert 2.0 μmoles of ADP to ATP+AMP per min at pH 7.6 at 37°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
475941P7768C3755
description
ammonium sulfate suspension, 1,500-3,000 units/mg protein (biuret)
description
-
description
Type VII, buffered aqueous glycerol solution, 350-600 units/mg protein
description
Type I, salt-free, lyophilized powder, ≥150 units/mg protein
specific activity
1,500-3,000 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥10 units/mg solid, ≥200 U/mg
specific activity
350-600 units/mg protein
specific activity
≥150 units/mg protein
biological source
rabbit muscle
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized
form
buffered aqueous glycerol solution
form
salt-free, lyophilized powder
mol wt
21 kDa
mol wt
-
mol wt
237 kDa
mol wt
80-86.2 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
foreign activity
lactic dehydrogenase and pyruvate kinase ≤0.01%, 3-phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%
foreign activity
-
foreign activity
lactic dehydrogenase and creatine phosphokinase ≤0.01%, phosphoglucomutase and myokinase ≤0.05%
foreign activity
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. M3003-1KUの容量についてお教えください。
    1 answer
    1. This product is an ammonium sulfate suspension of Myokinase. This information may be determined by values reported in the Certificate of Analysis. A survey of recent lots indicates the an average volume of 160 uL for the 1KU package size, 400 uL for the 2.5KU package size, 800 uL for the 5KU package size, and 1.6 mL for the 10KU package size. The enzyme activity may range from 1500 - 3000 units per milligram protein and the protein concentration may range from 1 - 10 mg/mL. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m3003#product-documentation