Przejdź do
M3074
MMPIP
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-3-(4-pyridinyl)-isoxazolo[ 4,5-c]pyridin-4(5H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
651,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
651,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=Cc3onc(-c4ccncc4)c3C(=O)N2C
InChI
1S/C19H15N3O3/c1-22-15(12-3-5-14(24-2)6-4-12)11-16-17(19(22)23)18(21-25-16)13-7-9-20-10-8-13/h3-11H,1-2H3
InChI key
PDWYBOZNEVALOV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MMPIP is a potent, selective, allosteric antagonist of metabotropic glutamate receptor 7 (mGluR7).
MMPIP is a potent, selective, allosteric antagonist of metabotropic glutamate receptor 7 (mGluR7). It also displays intrinsic activity and acts as an inverse agonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O1016M4773L4545
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)