Przejdź do
M3129
Met-Gly
≥98% (TLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
882,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
238-487-9
MDL number:
882,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Met-Gly,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CNC([C@@H](N)CCSC)=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-13-3-2-5(8)7(12)9-4-6(10)11/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
QXOHLNCNYLGICT-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
Met-Gly is a dipeptide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G0877L9625G3502
description
-
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white
color
white
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)