This product is soluble in DMSO at 22 mg/ml and insoluble in water. The solubility and stability in 1X DMEM complete cell culture medium have not been tested in-house.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 558,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30INO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98%
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
solubility
DMSO: ≤22 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CC[N+](CC)(CC)CCOc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C22H30NO.HI/c1-4-23(5-2,6-3)18-19-24-22-16-14-21(15-17-22)13-12-20-10-8-7-9-11-20;/h7-17H,4-6,18-19H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/b13-12+;
InChI key
RDTKUZXIHMTSJO-UEIGIMKUSA-M
Gene Information
human ... CHRNA7(1139)
Biochem/physiol Actions
Nicotinic acetylcholine receptor antagonist; selectively inhibits neuronal nicotinic α-bungarotoxin sensitive receptors that contain the α7 subunit.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How long is it still stable and functional in 1X DMEM complete cell culture medium? Thanks!