The intended storage temperature for this product is room temperature. A desiccator is not required for storage.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 492,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 910,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6550,00 zł 4912,50 zł |
Informacje o tej pozycji
492,00 zł
Nazwa produktu
N-Methyl-D-aspartic acid, ≥98% (TLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
189-190 °C
application(s)
cell analysis
SMILES string
CN[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
InChI key
HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grin2a(24409)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How should the powder be stored? At room temperature or at -20 C? Is a desiccator required if storing at room temp?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
Which liquid storage form is recommended? And how long do you guarantee a stable dissolved product? How should the dissolved product be stored?
1 answer-
This product is soluble in water at 50mg/mL. Following reconstitution, store refrigerated at 2 - 8°C for several days at 4°C. For long term storage, stock solutions may be stored in aliquots at -20°C.