Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 184,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 556,00 zł |
Informacje o tej pozycji
184,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
323 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
density
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (GC) | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay ≥99% (GC) | assay - | assay ≥99.5% (GC) | assay - |
| functional group ester | functional group - | functional group ester | functional group - |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient | shipped in - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl myristate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?