Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 865,00 zł |
50 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
865,00 zł
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
phenol red: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- to culture the primary human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) for use in cell viability assay
- to flush the uterine horn of gilts to recover day 12 conceptuses from uteri
- to culture the peritoneal cells and immortalized human mesothelial cells (MeT-5A and ATCC-CRL-9444)
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Modified, with Earle′s salts, without L-glutamine, sodium bicarbonate, and phenol red, powder, suitable for cell culture | description HEPES Modification, with Earle′s salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description With Earle′s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| components L-glutamine: no | components L-glutamine: yes | components L-glutamine: yes | components sodium pyruvate: no |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medium 199
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-14-6 + 10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?