This product is supplied by the ATCC. The growth phase at the time of harvest is not reported by the supplier. In general, in order to maximize production and viability, cells are in log phase or beginning stationary phase at the time of harvest.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 538,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160607
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized cells
Quality Segment
suitability
suitable for substrate for the assay of lysozyme
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Micrococcus luetus is a Gram-positive bacteria that is identified by the release of yellow water-insoluble pigments. This species requires succinic acid for its growth and is found to be susceptible to β-lytic metalloendopeptidase lyses by Lysobacter enzymogenes. Its membrane includes enzymes that participate in the prenylation reactions by utilizing prenyl pyrophosphates as donors. M. luteus is known to be used for cloning the cis-prenyl transferase gene.
Analysis Note
Contains polynucleotide phosphorylase.
Other Notes
One unit will lyse 0.6 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 6.2 at 25 °C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for substrate for the assay of lysozyme, lyophilized cells | description lyophilized cells | description solution, dark brown | description sufficient for 100 tests |
| form lyophilized cells | form lyophilized cells | form solution | form - |
| suitability suitable for substrate for the assay of lysozyme | suitability - | suitability - | suitability - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micrococcus lysodeikticus ATCC No. 4698
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
From which growth phase are the bacteria harvested?