Przejdź do
M3907
Metabolic Pathways, 22nd Ed.
Poster
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
80,20 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41100000
80,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
publication info
D.E. Nicholson, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 2003
size
26 in. × 39.5 in.
General description
This 22nd edition of the IUBMB-Nicholson Metabolic Pathways Chart features an enhanced ATP metabolism in mitochondria and chloroplasts. It illustrates the sequences of reactions involved in different aspects of metabolism and how they are integrated. The backbone of the map is the Glycolytic Pathway, followed by the TCA (Krebs) Cycle and the ElectronTransport System, which together produce most of the energy (ATP) required for all life. Most other aspects of metabolism are associated with this backbone and are differentiated by the use of color. Human metabolism is distinguished by the use of black arrows. Some 550 reactions are identified by their IUBMB Enzyme Commission (EC) numbers which are then indexed.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
661422661430MAK605
description
Poster
description
endotoxin tested, 99 atom % 13C
description
endotoxin tested, 99 atom % 13C
description
sufficient for 100 colorimetric tests
size
26 in. × 39.5 in.
size
-
size
-
size
-
publication info
D.E. Nicholson, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 2003
publication info
-
publication info
-
publication info
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)