Przejdź do
M4139
S-Methylglutathione
>98% (TLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
L-γ-glutamyl-S-methyl-L-cysteinyl-glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
756,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19N3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.35
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
756,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
S-Methylglutathione,
assay
>98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CSCC(NC(=O)CCC(N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C11H19N3O6S/c1-21-5-7(10(18)13-4-9(16)17)14-8(15)3-2-6(12)11(19)20/h6-7H,2-5,12H2,1H3,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)(H,19,20)
InChI key
QTQDDTSVRVWHMO-UHFFFAOYSA-N
General description
Useful as a glyoxylase inhibitor.
Biochem/physiol Actions
S-methylglutathione is a methionine containing peptide and glyoxylase inhibitor.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)