Przejdź do
M4252
α-Methyl-DL-methionine
Synonim(y):
Methionine antagonist
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
SMILES string
CSCCC(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S/c1-6(7,5(8)9)3-4-10-2/h3-4,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
ZYVMPHJZWXIFDQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α-Methyl-DL-methionine is a methionine antagonist.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)