Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 354,00 zł |
500 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 986,00 zł |
1 g | Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
biological source
crab (shell), shrimp shells
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
mp
168 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3+,4-,5-,6?;/m1./s1
InChI key
QKPLRMLTKYXDST-OHXGPSCHSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description ≥98% (TLC) | description ≥98% (HPLC) |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| biological source shrimp shells, crab (shell) | biological source - | biological source animal (crustaceans) | biological source synthetic (inorganic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?