Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 780,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1890,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3840,00 zł 3264,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
780,00 zł
Nazwa produktu
N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val p-nitroanilide, elastase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(CCCN1C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CCC(=O)OC)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(26(38)30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,30,38)(H,31,37)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
InChI key
VLVGCNNWNUERRZ-OSAZLGQLSA-N
General description
Application
- in response to zinc supplementation using human and mice neutrophils in vitro
- to determine the functional properties of aged neutrophils to assess their role in supporting metastasis
- to determine the anti-elastase action of Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description elastase substrate | description elastase inhibitor | description protease substrate | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - |
| solubility DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?