Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.15
EC Number:
225-907-0
UNSPSC Code:
12352204
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
color
white
mp
~285 °C (dec.)
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?