Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 861,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
236-197-7
MDL number:
861,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 55 to 57 °, c = 1% (w/v) in water + trace NH4OH
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
mp
167-169 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-6-4(9)3(2-8)13-7(11)5(6)10/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6+,7+/m1/s1
InChI key
SCBBSJMAPKXHAH-OVHBTUCOSA-N
General description
Application
Varying concentrations of 3-O-methyl-D-glucopyranose were used to measure responses of jejunal and ileal short circuit currents to determine maximal transport capacity and carrier affinity in a study to assess intestinal glucose transport in rats with diabetes mellitus. It has also been used in a study to investigate nonmetabolizable glucose analogues and ornithine decarboxylase expression in LLC-PK1 cells.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (GC) | description ≥98.0% (TLC) |
| assay ≥98% (GC) | assay ≥98.0% (TLC) |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid |
| mp 167-169 °C (lit.) | mp 151-156 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?