Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
300,00 zł
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.21915 g/L
glucose: 3.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- human colon carcinoma cell lines (HCT116, RKO, FET, CBS, HCT116b, and TENN) to study the function of leucine-rich repeat-containing G-protein-coupled receptor (LGR5) in colon cancer metastasis
- human colorectal HCT116 cells to study miR-224 over-expression in cancer
- osteoblasts to study ion reactivity of calcium-deficient hydroxyapatite in standard cell culture media
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Modified, with L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description Modified, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description Modified, with L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90010305, mouse unknown/unspecified, Fibroblast |
| form powder | form liquid | form liquid | form - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| components phenol red: 0.011 g/L | components L-glutamine: no | components NaHCO3: 2.2 g/L | components - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −196°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in dry ice |
| Quality Level 500 | Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under McCoy′s 5A Medium
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?