Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1030,00 zł
Nazwa produktu
1-Methylhistamine dihydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cn1cnc(CCN)c1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-9-4-6(2-3-7)8-5-9;;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;2*1H
InChI key
AGXVEALMQHTMSW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269), HRH2(3274), HRH3(11255), HRH4(59340)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC), powder | description analytical standard | description ≥97.0% | description ≥99% (TLC), powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay ≥97.0% | assay ≥99% (TLC) |
| solubility water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form - | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information human ... HRH1(3269), HRH2(3274), HRH3(11255), HRH4(59340) | Gene Information - | Gene Information human ... CA1(759), CA2(760), HRH1(3269), HRH2(3274), HRH3(11255), HRH4(59340) | Gene Information human ... HRH1(3269), HRH2(3274) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?