Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 421,00 zł |
Informacje o tej pozycji
421,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CSC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H15N3O2S.C2H4O2/c1-13-7(9)10-4-2-3-5(8)6(11)12;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H2,9,10)(H,11,12);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
InChI key
XUKPZPRDNPUAJY-JEDNCBNOSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description - | description A cell-permeable inhibitor of nitric oxide synthase that exhibits about 17-fold greater selectivity for rat neuronal nitric oxide synthase (IC50 = 300 nM) compared to the endothelial enzyme (IC50 = 5.4 µM). | description - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| Gene Information human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846) | Gene Information human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846) | Gene Information - | Gene Information - |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?