Przejdź do
M5266
Meglumine diatrizoate
organic
Synonim(y):
N-Methyl-D-glucamine diatrizoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H17NO5 · C11H9I3N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
809.13
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
205-024-7
MDL number:
eCl@ss:
32150312
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]25/D -6.4 to -5.7 °, c = 1% (w/v) in water
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4.C7H17NO5/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
InChI key
MIKKOBKEXMRYFQ-WZTVWXICSA-N
General description
Meglumine Diatrizoate is an organic, iodinated meglumine salt form of diatrizoate. It is also known as N-Methyl-D-glucamine diatrizoate.
Application
Meglumine diatrizoate can be used to treat long-term Taenia saginata infection. It has also been used to tag fecal matter and bodily fluids in a study investigating preoperative examination techniques in patients with acute colon obstruction caused by colorectal cancer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1184005S4506Y0001209
Meglumine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001209
Meglumine
description
organic
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98.0%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
optical activity
[α]25/D -6.4 to -5.7 °, c = 1% (w/v) in water
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)