Przejdź do
M5500
Melibiose
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
α-D-Melibiose hydrate, 6-α-D-Galactopyranosyl-D-glucopyranose, 6-O-α-D-Galactopyranosyl-D-glucose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
382,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
731,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
209-568-6
MDL number:
eCl@ss:
32150313
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
182 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12-;/m0./s1
InChI key
CHIDEFLSUMQFBY-CQIZOMOZSA-N
General description
Melibiose is a carbon substrate.
Application
Melibiose has been used in a study to improve the preparation of benzoylated ethyl 1-thioglycosides. It has also been used in a study to investigate the effect of water plasticization on the molecular mobility and crystallization tendency of amorphous disaccharides.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
93196FLUH99C9A331
description
≥98% (HPLC)
description
suitable for microbiology, Sterile filter paper discs impregnated with melibiose
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
disc
form
-
color
white to off-white
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)