Przejdź do
M5525
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98%, powder
Synonim(y):
N-Succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate, SMCC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
147,05 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
519,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.32
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1555271
Assay:
≥98%
Form:
powder
147,05 zł
Cena katalogowa173,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: linker
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
mp
180-182 °C (lit.)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble
functional group
NHS ester
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)C2CCC(CN3C(C=CC3=O)=O)CC2
InChI
1S/C16H18N2O6/c19-12-5-6-13(20)17(12)9-10-1-3-11(4-2-10)16(23)24-18-14(21)7-8-15(18)22/h5-6,10-11H,1-4,7-9H2
InChI key
JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester (SMCC) is a heterobifunctional cross-linking reagent incorporating an extended spacer with amine and sulfhydryl reactivity. It is typically coupled initially to molecules containing primary amine by amide bond buffered at pH 7.5 (6.5-8.5). The second coupling is specific for molecules containing free sulfhydryl by thioether linkage buffered at pH 6.8 (6.5-7.0). SMCC contains nine atom linker. An extended aliphatic spacer stabilizes the maleimide prior to coupling compared to aromatic spacers.
Application
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester (SMCC) is useful for the preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates. It has been used for the coupling of a peptide sequence to an amino group.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
573114M6035M9794
SMCC
Millipore
573114
SMCC
description
≥98%, powder
description
-
description
powder
description
≥98%, powder
assay
≥98%
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
solubility
DMF: soluble, chloroform: 50 mg/mL
solubility
acetonitrile: soluble, DMF: 10 mg/mL
solubility
H2O: 2.5 mg/mL, DMF: soluble
solubility
DMF: soluble (lit.)(lit.), chloroform: 100 mg/mL
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. ¿Qué caducidad se puede dar al producto M5525 almacenado a -20ºC?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or product retest date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.