Przejdź do
M5661
Magnesium acetate tetrahydrate
Molecular Biology, ≥99%
Synonim(y):
Acetic acid magnesium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
91,80 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Mg · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.45
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021909
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
205-554-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3730605
91,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
mp
72-75 °C (lit.)
solubility
1% acetic acid: 100 mg/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ba: ≤0.001%, Fe: ≤5 ppm, K: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES string
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
General description
Magnesium acetate tetrahydrate serves as a precursor for the generation of magnesium oxide and magnesium-containing oxides in the forms of thin-film, rode, and porous particles with a high specific surface area.
Application
Magnesium acetate tetrahydrate has been used:
  • as a precursor in the synthesis of MgCrMnO4 using a sol-gel method
  • as a component of stock solution, buffer 1, buffer 2 and buffer 3 for microsome extraction
  • as a precursor in the synthesis of MgCr2-xMnxO4 spinels using aqueous sol-gel reaction
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M2545M0631228648
description
Molecular Biology, ≥99%
description
BioXtra, ≥99%
description
≥99%, ReagentPlus®
description
ACS reagent, ≥98%
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥98%, 98.0-102.0% (ACS specification)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder, solid
form
solid
solubility
1% acetic acid: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
cation traces
Na: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm, Ba: ≤0.001%
cation traces
Al: ≤0.002%, Fe: ≤0.0005%, Sr: ≤0.005%, Zn: ≤0.001%, Ba: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Mn: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, K: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.002%, Na: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium acetate tetrahydrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?