Przejdź do
M5693
MEDICA 16
powder, ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
3,3,14,14-Tetramethylhexadecanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
154-159 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(CCCCCCCCCCC(C)(C)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C20H38O4/c1-19(2,15-17(21)22)13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-20(3,4)16-18(23)24/h5-16H2,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
HYSMCRNFENOHJH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MEDICA 16 is an ATP-citrate lyase inhibitor and potent triacylglycerol-lowering agent.
MEDICA 16 is an ATP-citrate lyase inhibitor and potent triacylglycerol-lowering agent. The product is hypolipidemic, antidiabetic, and shows reduced adiposity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4501964CB_90110523HPA064453
vibrant-m
Klon C3H/MCA 16
description
powder, ≥97% (HPLC)
description
affinity isolated antibody
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)