Przejdź do
M5820
M344
≥98% (HPLC), HDAC inhibitor, powder
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]-benzamide, MS 344, D237, N-Hydroxy-7-(4-dimethylaminobenzoyl)-aminoheptanamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
884,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2830,00 zł
2405,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H25N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
884,00 zł
Cena katalogowa1040,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
M344, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)NCCCCCCC(=O)NO
InChI
1S/C16H25N3O3/c1-19(2)14-10-8-13(9-11-14)16(21)17-12-6-4-3-5-7-15(20)18-22/h8-11,22H,3-7,12H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20)
InChI key
MXWDSZWTBOCWBK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
M344 is a HDAC inhibitor and subtype selective for HDAC6 over HDAC1.
M344 is a HDAC inhibitor; subtype selective for HDAC6 over HDAC1. M344 inhibits HDAC (IC50 = 100 nM) and also inhibits hyperacetylation of histone H4, terminal cell differentiation, transcription (γ-globin), and tumor cell death.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
382149
M344 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
M5820
M344
description
≥98% (HPLC), powder
description
The Histone Deacetylase Inhibitor III, also referenced under CAS 251456-60-7, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light, OK to freeze
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)