Przejdź do
M5878
Methyl β-D-xylopyranoside
≥99% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
210-289-7
MDL number:
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
optical activity
[α]20/D -66.5 to -63.5, c = 1% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
mp
155-158 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
CO[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(7)2-11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
ZBDGHWFPLXXWRD-JGWLITMVSA-N
Application
Methyl β-D-xylopyranoside has been used in a study to assess tetraisopropyldisiloxane-1,3-diyl as a versatile protecting group for pentopyranosides. It has also been used in a study that investigated transacetylations to carbohydrates catalyzed by acetylxylan esterase in the presence of an organic solvent.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N2132N7006
description
≥99% (GC)
description
≥98%
description
≥98% (TLC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
solubility
methanol: 49.00-51.00 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)