Przejdź do
M6018
4-Methylumbelliferyl β-D-cellobioside
glucanase substrate, fluorogenic, ≥98.00% (TLC), powder
Synonim(y):
4-Methylumbelliferyl beta-D-cellobioside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.45
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
276-744-7
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Methylumbelliferyl β-D-cellobioside, glucanase substrate
Quality Segment
assay
≥98.00% (TLC)
form
powder
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C22H28O13/c1-8-4-14(25)32-11-5-9(2-3-10(8)11)31-21-19(30)17(28)20(13(7-24)34-21)35-22-18(29)16(27)15(26)12(6-23)33-22/h2-5,12-13,15-24,26-30H,6-7H2,1H3/t12-,13-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m1/s1
InChI key
PRTGXBPFDYMIJH-MKQZUAMYSA-N
Application
4-Methylumbelliferyl β-D-cellobioside has been used as a substrate:
  • to assay cellulase from A. niger
  • to determine the extracellular enzyme activity for 1,4-β-cellobiohydrolase
  • to assay the activity of bound enzyme, endoglucanase I (EGIc) Trichoderma reesei class II hydrophobins (HFBI)
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl β-D-cellobioside is used as a substrate for cellulase assays. It is mainly used for activity staining of cellulases in polyacrylamide gels.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M3633M0905N5759
description
glucanase substrate
description
β-glucosidase substrate
description
≥98% (TLC)
description
≥98% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)