Yes, DMSO can be added directly to the vial. It is recommended to pipet up and down a few times to ensure that all the material is solubilized in DMSO.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 390,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.68
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32110590
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
GW9662, >98% (HPLC)
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 26 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClN2O3/c14-12-7-6-10(16(18)19)8-11(12)13(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,17)
InChI key
DNTSIBUQMRRYIU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARG(5468)
Application
Biochem/physiol Actions
GW9662 is an irreversible PPARγ antagonist. GW9662 inhibits connective tissue growth factor and activation of CD36 by IL-4.
GW9662 is an irreversible PPARγ antagonist; inhibits connective tissue growth factor, and activation of CD36 by IL-4.
GW9662 (2-chloro-5-nitrobenzanilide) binds to the ligand binding site of the peroxisome proliferator activated receptor γ (PPARγ) and results in the inhibition of adipocyte differentiation. It favors cell growth suppression in breast cancer cell lines even in the presence of PPARγ agonist rosiglitazone. It stimulates M2c macrophages differentiation and triggers growth arrest-specific 6 (Gas6) expression. GW9662 co treatment with other PPARγ ligands elicits antiproliferative effects on the glioblastoma stem cells and could be a potent therapeutic agent.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (PPARs) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Sold for research purposes only, under agreement from GlaxoSmithKline
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
GW9662 25mg을 구입해서 사용하고 있는데, 혹시 25mg 정량이 담겨져 오는걸까요? powder를 무게 재기 어려워서 그냥 vial에 바로 DMSO를 추가해서 쓸 수 있을까해서요!