Przejdź do
M6562
Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
high binding
Synonim(y):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates, Greiner 705071
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3380,00 zł
2873,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
eCl@ss:
32049090
Material:
clear polystyrene (plate strips), conical bottom clear polystyrene wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
high binding surface
Feature:
lid: no
2873,00 zł
Cena katalogowa3380,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear polystyrene (plate strips), conical bottom clear polystyrene wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 705071
maximum volume
346 μL
size
96 wells
working volume
300 μL
binding type
high binding surface
General description
MICROLON® 600, 96W 12xC8 Strip Microplate, working volume 20-300 μL; total well volume 346 μL.
Application
UsefμL in immunological assays. MICROLON 600 is a hydrophobic medium binding surface that will bind up to 600 ng/cm2 of non-polar proteins and peptides. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well solid C-bottom microplate in white frame, C8 strips mounted in frame, high-binding, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm.
Legal Information
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M7812M7687M7937
description
high binding
description
high binding, flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
description
medium binding, flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
description
high binding, flat bottom white polystyrene wells (1x8 well strips)
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
manufacturer/tradename
Greiner 705071
manufacturer/tradename
Greiner 762071
manufacturer/tradename
Greiner 762070
manufacturer/tradename
Greiner 762074
binding type
high binding surface
binding type
high binding surface
binding type
medium binding surface
binding type
high binding surface
material
clear polystyrene (plate strips), conical bottom clear polystyrene wells
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
material
flat bottom white polystyrene wells (1x8 well strips), clear polystyrene
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)