Przejdź do
M6633
α-D-Mannose pentaacetate
Synonim(y):
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-mannopyranose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.34
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant (ivory nut palm)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 55.0 to 55.8°, c = 2.2% (w/v) in chloroform
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3
InChI key
LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYSA-N
General description
Mannose is a monosaccharide.
Application
α-D-Mannose pentaacetate was used for glycosylation in a study that assessed novel synthetic inhibitors of selectin-mediated cell adhesion. It has also been used in a study to investigate stereospecific entry to spiroketal glycosides using alkylidenecarbene C−H insertion.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)