Przejdź do
M6691
α-D-Mannopyranosyl azide
≥90% (TLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11N3O5
Masa cząsteczkowa:
205.17
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (TLC)
form
solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
InChI key
KSRDTSABQYNYMP-PQMKYFCFSA-N
General description
α-D-Mannopyranosyl is a glycosyl azide.
Application
Used to make N-link glycopeptides in glycobiology.
α-D-Mannopyranosyl azide has been used in a study to assess the photochemistry of glycosyl azides. It has also been used in a study to investigate stereoselective photochemical transformations of hexopyranosyl imides.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)