Przejdź do
M6699
Maslinic acid
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2α,3β-Dihydroxyolean-12-en-28-oic acid, 2α-Hydroxyoleanolic acid, Crategolic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H48O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.70
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
acetone: 1 mg/mL, clear, colorless
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O4/c1-25(2)12-14-30(24(33)34)15-13-28(6)18(19(30)16-25)8-9-22-27(5)17-20(31)23(32)26(3,4)21(27)10-11-29(22,28)7/h8,19-23,31-32H,9-17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,20+,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI key
MDZKJHQSJHYOHJ-LLICELPBSA-N
General description
Maslinic acid is a pentacyclic triterpene compound first isolated from Crataegus oxyacantha L. It is primarily sourced from Olea europaea L. and can be found in the non-glyceride fraction of olive pomace.
Application
Maslinic acid has been used to study its antiproliferative and antiangiogenic effects on human renal cell carcinoma (RCC) cell lines and endothelial cells, respectively. It has also been used as a reference standard to extract triterpenoic acids from olive pomace using the microwave-assisted extraction (MAE) method.
Biochem/physiol Actions
Maslinic acid is a potent antioxidant and anti-inflammatory agent. Other than being an excellent anti-cancer agent, it also displays anti-diabetic, and anti-parasitic properties. Maslinic acid exerts neuroprotective and cardioprotective effects. It has been reported to be a multi-targeted antimalarial drug against Plasmodium falciparum.
Predominant triterpenoid found in olives. Anti-proliferative. Promising chemopreventive agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83209HS15990CHS15991C
Maslinic acid phyproof® Reference Substance
PHL83209
Maslinic acid
Slide box 25 place, white
HS15990C
Slide box
Slide box 100 place, white
HS15991C
Slide box
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
25 place, white
description
100 place, white
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
crystals
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
acetone: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maslinic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)