Przejdź do
M6900
Methyl Blue
powder or crystals
Synonim(y):
Acid blue 93, Aniline blue water soluble, Cotton blue, Poirriers blue, Water blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
698,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H27N3Na2O9S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
799.80
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-352-9
Colour Index Number:
42780
MDL number:
eCl@ss:
32160702
698,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or crystals
Quality Segment
mp
>-23 °C
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
εmax
≥650 at 594-610  nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccc(cc2)\C(c3ccc(Nc4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)cc3)=C5/C=CC(\C=C5)=N/c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C37H29N3O9S3.2Na/c41-50(42,43)34-19-13-31(14-20-34)38-28-7-1-25(2-8-28)37(26-3-9-29(10-4-26)39-32-15-21-35(22-16-32)51(44,45)46)27-5-11-30(12-6-27)40-33-17-23-36(24-18-33)52(47,48)49;;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChI key
MCPLVIGCWWTHFH-UHFFFAOYSA-L
General description
Methyl Blue is a triaminotriphenylmethane dye, widely used in paper, textile and leather production.
Application
Methyl Blue has been used:
  • to stain leaf disks for callose visualization within the cells
  • to incubate cells for 4′,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI)/septa staining
  • as a marker for β-(1-3)-d-glucans or acidic phloroglucinol for the detection of callose and lignin
Biochem/physiol Actions
Methyl Blue is considered as a xenobiotic compound and has antiseptic property. It is useful in polychrome staining. Methyl blue is mostly used for staining samples in histology and microbiology. It is also useful as a model to reveal the role of catalyst in light induced degradation of dyes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M552895290C2900000
description
powder or crystals
description
certified by the BSC
description
suitable for microscopy
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
mp
>-23 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl Blue
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>572.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 300 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)