Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
indirect ELISA: 1:80,000, quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description whole antiserum | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description whole antiserum |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form whole antiserum |
| technique(s) quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL, indirect ELISA: 1:80,000 | technique(s) quantitative precipitin assay: 3.2-4.8 mg/mL, indirect ELISA: 1:70,000 | technique(s) quantitative precipitin assay: 3.5 mg/mL, indirect ELISA: 1:50,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:60,000, quantitative precipitin assay: 2.5 mg/mL |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source goat | biological source rabbit | biological source rabbit |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?